5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32063.MDEA 517 DKK
H32063.MD H32063.03
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%, JRD
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832358
CAS-nummer: 1017779-30-4
ADR: 8,III