2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31552.MDEA 596 DKK
H31552.MD H31552.03
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213551
CAS-nummer: 771572-43-1
ADR: 8,III