2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33411.03EA 2360 DKK
H33411.03 H33411.MD
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₉F₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687196
CAS-nummer: 1323966-36-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III