4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31515.03EA 1710 DKK
H31515.03
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 95%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formel: C₈H₈F₃NS
Molekylvægt: 207,21
Kogepunkt: 224…225 °C
Massefylde: 1,310
Flammepunkt: 80 °C (176 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190129
CAS-nummer: 128273-56-3
ADR: 8,III