Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAC1414-5GEA
3620
DKK
TCIAC1414-5G
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formel:
C₉H₁₅ClO₃ Molekylvægt: 206,67 g/mol Kogepunkt: 141°C |
MDL Number:
MFCD00671507 CAS-nummer: 14794-32-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |