Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H50714.03EA
2140
DKK
H50714.03
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formel:
C₉H₁₅ClO₃ Molekylvægt: 206,67 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671507 CAS-nummer: 14794-32-2 |