4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50559.06EA 5340 DKK
H50559.06 H50559.03
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
Molekylvægt: 207,66 g/mol
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272401
CAS-nummer: 64951-58-2