2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenone
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H50736.MDEA 876 DKK
H50736.MD
2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenone
2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD08064238
CAS-nummer: 857724-35-7