7-Hydroxy-2-methylchromone
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0294.02EA 16280 DKK
PROOMM0294.02
7-Hydroxy-2-methylchromone
7-Hydroxy-2-methylchromone
Formel: C₁₀H₈O₃
CAS-nummer: 6320-42-9