3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1183-25GEA 1970 DKK
TCIAH1183-25G TCIAH1183-5G
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Formel: C₁₂H₁₇NO
MDL Number: MFCD00800250
CAS-nummer: 73279-04-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/25/28971125.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C