Barium carbonate-[¹³C] (98% ¹³C )
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAMBCLM-466-5EA 0 DKK
CAMBCLM-466-5
Barium carbonate-[¹³C] (98% ¹³C )
Barium carbonate-[¹³C]
Formel: CBaO₃
CAS-nummer: 51956-33-3
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,II