Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12559.22EA
2600
DKK
12559.22
12559.14
Tungsten boride ≥99% (metals basis)
Tungsten boride
Formel:
BW Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00049708 CAS-nummer: 12007-09-9 EINECS: 234-498-8 |