Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12563.14EA 1010 DKK
12563.14 12563.22
Molybdenum boride ≥99% (metals basis)
Molybdenum boride
Formel: BMo
Molekylvægt: 106,75 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014219
CAS-nummer: 12006-98-3
EINECS: 234-492-5