Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41664.22EA 2010 DKK
41664.22 41664.14
Ditungsten pentaboride ≥99.4% (metals basis)
Ditungsten pentaboride
Formel: B₅W₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049707
CAS-nummer: 12007-98-6
EINECS: 234-524-8