Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43680.22EA 3700 DKK
43680.22 43680.14
Dimolybdenum boride ≥99.5% (metals basis)
Dimolybdenum boride
Formel: BMo₂
MDL Number: MFCD01310400
CAS-nummer: 12006-99-4
EINECS: 234-492-5