3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52898.MDEA 961 DKK
H52898.MD
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Molekylvægt: 268,82
Smeltepunkt: 177…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436051
CAS-nummer: 913835-64-0