3-Cyanochromone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15687.03EA 396 DKK
A15687.03 A15687.06
3-Cyanochromone ≥97%
3-Cyanochromone
Formel: C₁₀H₅NO₂
Molekylvægt: 171,16
Smeltepunkt: 173…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052604
CAS-nummer: 50743-17-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III