2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L14228.03EA 521 DKK
L14228.03
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole ≥97%
2-Mercapto-5-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₇NOS₂
Molekylvægt: 197,28 g/mol
Smeltepunkt: 193…198 °C
MDL Number: MFCD00185941
CAS-nummer: 55690-60-3
EINECS: 259-755-1