Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
38595.14EA
6810
DKK
38595.14
Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Formel:
F₆LiSb Molekylvægt: 242,68 Kogepunkt: Dec. Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042319 CAS-nummer: 18424-17-4 UN nummer: 1549 ADR: 6.1,III |