Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
41986.22EA
2870
DKK
41986.22
41986.14
Potassium hydrogen diiodate 99.95-100.05% ACS primary standard
Potassium hydrogen diiodate
Formel:
HI₂KO₆ Molekylvægt: 389,91 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011400 CAS-nummer: 13455-24-8 EINECS: 236-650-9 UN nummer: 3085 ADR: 5.1,II |