6-Methoxy-8-nitroquinoline 99%
Leverandør: Acros Organics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO195600010EA 271 DKK
ACRO195600010
6-Methoxy-8-nitroquinoline 99%
6-Methoxy-8-nitroquinoline
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006802
CAS-nummer: 85-81-4
EINECS: 201-633-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 162 °C
GC ≥98.5 %