4-Ethylbenzylamine 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO391140010EA 398 DKK
ACRO391140010
4-Ethylbenzylamine 98%
4-Ethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 208 °C (700 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01529871
CAS-nummer: 7441-43-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %