2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32652.06EA 4450 DKK
H32652.06 H32652.03
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molekylvægt: 218,17 g/mol
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832300
CAS-nummer: 503464-99-1