1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD2807-1GEA 583 DKK
TCIAD2807-1G TCIAD2807-5G
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromo-2,5-diethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₂Br₂
Molekylvægt: 292,0103 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038416
CAS-nummer: 40787-48-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/67/28979967.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C