4'-Hydroxynonanophenone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L02293.06EA 787 DKK
L02293.06 L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Molekylvægt: 234,34 g/mol
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020174
CAS-nummer: 14392-69-9