2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT2428-5GEA 944 DKK
TCIAT2428-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Molekylvægt: 272,0712 g/mol
Kogepunkt: 73°C
MDL Number: MFCD06795676
CAS-nummer: 1073339-21-5
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/81/28996181.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %