3-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H56177.06EA 1750 DKK
H56177.06 H56177.14
3-Fluoro-N-methylbenzylamine ≥97%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Molekylvægt: 139,17
Kogepunkt: 183…184 °C
Massefylde: 1,015
Flammepunkt: 66 °C (151 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04623547
CAS-nummer: 90389-84-7