3-Fluoro-N-isopropylbenzylamine, 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H56383.03EA 1980 DKK
ALFAH56383.03 ALFAH56383.MD
3-Fluoro-N-isopropylbenzylamine, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 90389-87-0
Molecular Formula: C10H14FN
Formula Weight: 167.22
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD08060644