4-Bromobenzylamine hydrochloride
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLEM53227275EA 928 DKK
MOLEM53227275
4-Bromobenzylamine hydrochloride
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrClN
Molekylvægt: 222,52
MDL Number: MFCD00012860
CAS-nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3