4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10979.18EA
6070
DKK
A10979.18
A10979.09
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrClN Molekylvægt: 222,52 g/mol Smeltepunkt: 272…274 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012860 CAS-nummer: 26177-44-6 EINECS: 247-503-3 |