3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A16132.06EA
449
DKK
A16132.06
A16132.22
A16132.14
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrClN Molekylvægt: 222,52 g/mol Smeltepunkt: 218…221 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012856 CAS-nummer: 39959-54-1 |