2-Bromobenzylamine hydrochloride
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE36040140-5GEA 562 DKK
MOLE36040140-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrClN
MDL Number: MFCD00012853
CAS-nummer: 5465-63-4