2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18151.06EA 703 DKK
A18151.06 A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrClN
Molekylvægt: 222,52 g/mol
Smeltepunkt: 227…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012853
CAS-nummer: 5465-63-4