1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD3322-5GEA 419 DKK
TCIAD3322-5G TCIAD3322-25G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
Molekylvægt: 319,90
MDL Number: MFCD00075280
CAS-nummer: 207226-31-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/01/28980301.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %