1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20468.22EA 5330 DKK
B20468.22 B20468.14 B20468.06
1,3-Dibromo-3-methylbutane ≥98%
1,3-Dibromo-3-methylbutane
Formel: C₅H₁₀Br₂
Massefylde: 1,69
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060773
CAS-nummer: 24443-15-0