Perfluoropelargonic acid
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS., INC.
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAMBULM-8066-1.2EA
0
DKK
CAMBULM-8066-1.2
Perfluoropelargonic acid
Perfluoropelargonic acid
Formel:
C₉HF₁₇O₂ Molekylvægt: 464,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039605 CAS-nummer: 375-95-1 EINECS: 206-801-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |