1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L09724.06EA 1490 DKK
L09724.06 L09724.14 L09724.03
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione ≥97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formel: C₇H₂F₁₀O₂
Molekylvægt: 308,08
Kogepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040961
CAS-nummer: 20583-66-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III