Phenyl formate 95%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L00289.06EA 560 DKK
L00289.06 L00289.14
Phenyl formate 95%
Phenyl formate
Formel: C₇H₆O₂
Kogepunkt: 72…74 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1,090
Flammepunkt: 71 °C (159 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014126
CAS-nummer: 1864-94-4
EINECS: 217-471-5