Digitonin
Leverandør: Wako
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
WAKO047-21374EA
117770
DKK
WAKO047-21374
Digitonin
Digitonin
Formel:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS-nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN nummer: 3462 ADR: 6.1,III |