Digitonin
Leverandør: Wako
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
WAKO043-21371EA 0 DKK
WAKO043-21371
Digitonin
Digitonin
Formel: C₅₆H₉₂O₂₉
MDL Number: MFCD00077729
CAS-nummer: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,III