Digitonin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
300410-1EA
7400
DKK
300410-1
300410-250
300410-5
Digitonin, Millipore®
Digitonin
Formel:
C₅₆H₉₂O₂₉ |
MDL Number:
MFCD00077729 CAS-nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN nummer: 3462 ADR: 6.1,III |