2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31819.03EA 965 DKK
H31819.03 H31819.06
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832290
CAS-nummer: 725743-50-0