2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32888.03EA 965 DKK
H32888.03 H32888.06
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥97%
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832283
CAS-nummer: 1017778-01-6