4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH1206-5GEA 1270 DKK
TCIAH1206-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molekylvægt: 196,1999 g/mol
MDL Number: MFCD00017241
CAS-nummer: 20628-06-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/43/28971143.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C