3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B22413.06EA
419
DKK
B22413.06
B22413.14
B22413.22
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ Molekylvægt: 293,95 Smeltepunkt: 108…111 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00191992 CAS-nummer: 22362-66-9 |