(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L19311.06EA 1990 DKK
L19311.06 L19311.14 L19311.03
(S)-(+)-2-Aminononane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminononane
Formel: C₉H₂₁N
Molekylvægt: 143,27 g/mol
Kogepunkt: 73 °C (19 mmHg)
Massefylde: 0,782
Flammepunkt: 71 °C (159 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844738
CAS-nummer: 13205-58-8
ADR: 8,II