2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO187842500EA 1910 DKK
ACRO187842500 ACRO187840050 ACRO187840500
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 99%
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Smeltepunkt: 64…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008475
CAS-nummer: 24650-42-8
EINECS: 246-386-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
Loss on drying ≤0.2 % (75 °C, 2 hrs)
Heavy metals ≤50 ppm
GC ≥98.5 %