3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L10006.06EA 566 DKK
L10006.06 L10006.14
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Molekylvægt: 205,04
Kogepunkt: 132…134 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016417
CAS-nummer: 3321-92-4
EINECS: 000-000-0