Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A15872.14EA
6540
DKK
A15872.14
A15872.03
A15872.06
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one ≥99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formel:
C₅H₈OS Molekylvægt: 116,18 g/mol Smeltepunkt: 60…64 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006660 CAS-nummer: 1072-72-6 EINECS: 214-015-7 |