Brom 1 mol/l , AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
388401000.EA
825
DKK
388401000.
388408000.
Brom 1 mol/l , AcroSeal™
Bromine
Formel:
Br₂ Molekylvægt: 159,81 g/mol Flammepunkt: 40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010896 CAS-nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN nummer: 2922 ADR: 8,I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear red Solution |
Strength | 0.90 to 1.10 M |